ContactUsLinkComponent
Anisomycin ≥97% (by TLC)
Anisomycin ≥97% (by TLC)
Katalogové číslo ENZOBMLST1020050
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Anisomycin ≥97% (by TLC)
Katalogové číslo ENZOBMLST1020050
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    50 mg
  • Sekvence:
    2370
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :265.31 g/mol
Číslo CAS:22862-76-6
Vzorec:C₁₄H₁₉NO₄
MDL číslo:MFCD00077650