0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Baicalein
Baicalein ≥98% (by TLC)
Baicalein ≥98% (by TLC)
Baicalein ≥98% (by TLC)
ENZOBMLEI1060050
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Baicalein ≥98% (by TLC)
ENZOBMLEI1060050
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Bal.:
50 mg
Sekvence:
2370
:
:
491-67-8
:
C₁₅H₁₀O₅
:
MFCD00017459