ContactUsLinkComponent
3-Methylcyclopentadecanone ≥99% (by TLC), colourless oil
3-Methylcyclopentadecanone ≥99% (by TLC), colourless oil
Katalogové číslo ENZOBMLEI1610500
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
undefined
3-Methylcyclopentadecanone ≥99% (by TLC), colourless oil
Katalogové číslo ENZOBMLEI1610500
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    500 mg
  • Sekvence:
    2725
Specifikace
O tomto produktu
 :
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:541-91-3
Vzorec:C₁₆H₃₀O
MDL číslo:MFCD00211114