Hygromycin B solution in PBS, sterile filtered
Katalogové číslo ENZOALX380306G001
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 g
- Sekvence:3047
Specifikace
O tomto produktu
:
:527.5 g/mol
Teplota pro skladování:Refrigerator
EINECS:250-545-5
UN:2810
ADR:6.1,I
:GHS05
:GHS06
:GHS07
:GHS08
Číslo CAS:31282-04-9
Vzorec:C₂₀H₃₇N₃O₁₃
MDL číslo:MFCD06795479