ContactUsLinkComponent
Anti-Rat Rabbit Polyclonal Antibody (CF®583R)
Anti-Rat Rabbit Polyclonal Antibody (CF®583R)
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-Rat Rabbit Polyclonal Antibody (CF®583R)
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • 20912-500UL
  • 20912-50UL
  • Název antigenu:
  • Rat IgG
  • Rat IgG
  • Druh protilátky:
  • Sekundární
  • Sekundární
  • Klonovalita:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Reaktivita:
  • Rat
  • Rat
  • Hostitel:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Koncentrace:
  • 2 mg/ml
  • 2 mg/ml
  • Křížová adsorbce:
  • Human
  • Human
  • Skladovací teplota:
  • Store at −20 °C
  • Store at −20 °C