Orders LinkContactUsLinkComponent
Saddle Stool
Saddle Stool
Ergolign clean room saddle stool, 584,2×774,7 mm
Katalogové číslo HERAERG-CR-2330
Dodavatel:   Thermo Scientific
Saddle Stool
Katalogové číslo HERAERG-CR-2330
Dodavatel:  Thermo Scientific
Saddle Stool
Ergolign clean room saddle stool, 584,2×774,7 mm
Přejít na:
Price
19 530,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Ergolign cleanroon saddle stool with adjustable height for Thermo Scientific™ Biological safety cabinets.
Specifikace
  • Popis:
    Ergolign clean room saddle stool, 584,2×774,7 mm