ICP-MS Setup Solution: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U at 1 µg/L in 1% HNO₃
PROOLPENXSUSDIL500
:
- Matrice:H₂O/tr HNO₃
- Bal.:500 mL
- Popis:ICP-MS setup solution (8 components)
- Popis rizikové třídy:Corrosive
- Č. UN:3264
- Skladovací teplota:Ambient
- Elements and Concentration:1 µg/ml each of Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U