Seal for Screw Cap
Katalogové číslo NEUB6026-025-12
Dodavatel: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Specifikace
- Ø otvoru:12 mm
- Závit:GL 25
- Vnějš. Ø zkumavky:22 mm
- Popis:Gasket for GL 25 with hole
- Materiál:Silikonová pryž
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
Silicone with PTFE coating.
Seal for GL with hole for GL screw connections, silicone seal with hole.