ContactUsLinkComponent
Pharmaceutical Standards, Dihydro Cyclosporin A
Pharmaceutical Standards, Dihydro Cyclosporin A
  • Čí. CAS:
    59865-15-5
  • Podmínky k odeslání:
    RT
  • Molekulární hmotnost:
    1204,63
  • Skladovací teplota:
    +4 °C
Frequently Bought Together