Organic Reference Standard, Vinylchloride 100 ug/ml in Methanol
CMPLP857620
:
- Bal.:1 mL
- Popis:Vinylchloride 100 ug/ml in Methanol
- Podmínky uskladnění:Store in a freezer at −18 °C or below
- signál GHS:Nebezpečí
- Bod tání:−98 °C
- Životnost police:24 months
- Hustota:0,79 g/cm³ at 20 °C
- Bod vzplanutí:11 °C
- Bod varu:64 °C
- Objem:1 ml