Orders LinkContactUsLinkComponent
Optical DO Sensor Cable
Optical DO Sensor Cable
Optical DO sensor cable
Katalogové číslo DISI2700-0418
Dodavatel:   DISTEK
Optical DO Sensor Cable
Katalogové číslo DISI2700-0418
Dodavatel:  DISTEK
Optical DO Sensor Cable
Optical DO sensor cable
Přejít na:
Price
16 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Optical DO sensor cable that will work only with the optical DO sensors such as the Hamilton VisiFerm ECS optical DO sensor.
Specifikace
  • Popis:
    Optical DO sensor cable