Orders LinkContactUsLinkComponent
WHEATON® PIPET-PAL® Pipette Controller, Translucent Blue
WHEATON® PIPET-PAL® Pipette Controller, Translucent Blue
PIPET-PAL™ pipette controller, Průsvitná modrá
Katalogové číslo 612-6770
Dodavatel:   DWK Life Sciences
WHEATON® PIPET-PAL® Pipette Controller, Translucent Blue
Katalogové číslo 612-6770
Dodavatel:  DWK Life Sciences
WHEATON® PIPET-PAL® Pipette Controller, Translucent Blue
PIPET-PAL™ pipette controller, Průsvitná modrá
Price
15 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PIPET-PAL® pipette controller are lightweight (195 g) and well-balanced, making even prolonged pipetting very comfortable.
  • Quiet, robust pump for high pipetting speed
  • Versatile for both fine dosing and gravimetric dispensing
  • Eliminate contamination with a replaceable, sterile filter
  • Lithium-Polymer battery technology for long operating time
  • Autoclavable pipette holder for cleanliness and safety
  • One year warranty
Precise finger-control of pipetting enables accurate dispensing, even drop-by drop.
Designed for use with all serological pipettes in the volume range 1 to 100 ml.
Specifikace
  • Barevný kód:
    Průsvitná modrá
  • Popis:
    PIPET-PAL™ pipette controller
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Replacement filters 0,20 µm, PTFE, sterile
    Replacement filters 0,20 µm, PTFE, sterile
    612-6775
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 740,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Replacement filters 0,20 µm, PTFE, non sterile
    Replacement filters 0,20 µm, PTFE, non sterile
    612-6774
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 3 180,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Replacement filters 0,45 µm, PTFE, non sterile
    Replacement filters 0,45 µm, PTFE, non sterile
    612-6772
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 2 500,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Replacement filters 0,45 µm, PTFE, sterile
    Replacement filters 0,45 µm, PTFE, sterile
    612-6773
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 3 120,00 Kč