0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Kyselina trichloroctová (ledová)
Kyselina trichloroctová (ledová) 4% vodný roztok Reag. Ph. Eur.
Kyselina trichloroctová (ledová) 4% in aqueous solution Reag. Ph. Eur.
Kyselina trichloroctová (ledová) 4% in aqueous solution Reag. Ph. Eur.
87956.180
:
VWR Chemicals
:
Kyselina trichloroctová (ledová) 4% in aqueous solution Reag. Ph. Eur.
87956.180
:
VWR Chemicals
:
Typ balení:
Plastová láhev
Bal.:
100 mL
Sekvence:
2440
:
:
Ambient
:
200-927-2
:
2564
:
8,III
:
GHS05
:
GHS07
:
GHS09
:
76-03-9
:
Cl₃CCOOH
:
MFCD00004177