ContactUsLinkComponent
Chlorid draselný 0.2 M KCl ≥99.5% volumetric solution, Fluka™
Chlorid draselný 0.2 M KCl ≥99.5% volumetric solution, Fluka™
Catalog # 34262-1L
CAS Number:  
Chlorid draselný 0.2 M KCl ≥99.5% volumetric solution, Fluka™
Catalog # 34262-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.998 - 1.002
Specification Test Results
About this item
 :
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360