0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Chlorid draselný
Chlorid draselný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1069101
Chlorid draselný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1069101
87898.290
:
VWR Chemicals
:
Chlorid draselný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1069101
87898.290
:
VWR Chemicals
:
Typ balení:
Plastová láhev
Bal.:
1 L
Sekvence:
5037
:
:
Ambient
:
231-211-8
:
7447-40-7
:
KCl
:
MFCD00011360