Orders LinkContactUsLinkComponent
BenchBin™ Benchtop Biohazard Bin
Červený, PP, 1,5 L, 180×130×180 mm
Katalogové číslo ISMC14003-04
BenchBin™ Benchtop Biohazard Bin
Katalogové číslo ISMC14003-04
BenchBin™ Benchtop Biohazard Bin
Červený, PP, 1,5 L, 180×130×180 mm
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
The BenchBin™ is a compact, convenient, and safe biohazard bin for the benchtop or workstation.
  • Push to open/close lid keeps waste materials covered
  • Use with 216×279 mm disposal bags
  • Compatible with autoclavable biohazard bags
Benchtop biohazard bin only measures 180L×130W×180H mm taking up minimal countertop space. Removable cover makes it quick and easy to empty contents.
Specifikace
  • Kapacita:
    1,5 L
  • Barva:
    Červený
  • Materiál:
    PP
  • Š×H×V:
    180×130×180 mm