ContactUsLinkComponent
Galtek® Check Valves, ³/₄" Orifice, O-ring Free Design E
 :  ENTEGRIS
New Product
Galtek® Check Valves, ³/₄" Orifice, O-ring Free Design E
 :  ENTEGRIS
New Product
  • Catalog No:
  • ENTECKM12-12F-12F
  • ENTECKM12-12K-12K
  • Délka:
  • 113 mm
  • 113 mm
  • Maximální tlak:
  • 690 kPa up to 65 °C
  • 690 kPa up to 65 °C
  • Maximální teplota:
  • –18...+100 °C
  • –18...+100 °C
  • Máčené materiály:
  • Molded PFA and PTFE
  • Molded PFA and PTFE
Frequently Bought Together