Orders LinkContactUsLinkComponent
Assistent® Drinking Straw Cleaning Brushes
Assistent® Drinking Straw Cleaning Brushes
01, Nylon, 10 mm, Ocelový drát, 250 mm
Katalogové číslo HECH44035010
Assistent® Drinking Straw Cleaning Brushes
Katalogové číslo HECH44035010
Assistent® Drinking Straw Cleaning Brushes
Assistent® Drinking Straw Cleaning Brushes
01, Nylon, 10 mm, Ocelový drát, 250 mm
Přejít na:
Price
90,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Brushes for cleaning drinking straws feature steel wire handles and nylon bristles.
Specifikace
  • Materiál štětin:
    Nylon
  • Kartáčová hlava Ø:
    10 mm
  • Handle material:
    Ocelový drát
  • Sekvence:
    01
  • Celková délka:
    250 mm