Supelco® BIOshell™ Guard Cartridge Holder
Katalogové číslo 66841-U
Dodavatel: Merck
Specifikace
- Popis:Guard cartridge holder
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
This guard cartridge holder can be used with 4,6/3,0 and 2,1 mm Int.Ø BIOShell™ columns.