Lanthanum Standard Solution, 1000 mg/L La in Diluted Nitric Acid for ICP-MS
Katalogové číslo ACSDM229.2NP.L1
Dodavatel: CPACHEM
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Nástavec:Lanthanum
- Symbol:La