Germanium Standard Solution, 1000 mg/L Ge in Diluted HNO₃ and HF for ICP-MS
Katalogové číslo ACSDM222.2N2FP.L1
Dodavatel: CPACHEM
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:2% HNO₃/2% HF
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Nástavec:Germanium
- Symbol:Ge