PTFE Tubing
01, Tubing PTFE (Teflon tubing), 0,5 mm, 6,5 mm
Katalogové číslo 531-1000
Dodavatel: Heidolph Scientific Products
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Vněj. Ø hadice:6,5 mm
- Hadice int.Ø:0,5 mm
- Popis:Tubing PTFE (Teflon tubing)
- Sekvence:01