Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating funnels, Conical
Separating funnels, Conical
100 ml, 29/32 NS, 1,5 ml in 0,1 ml
Katalogové číslo NEUB0457-1002910
Separating funnels, Conical
Katalogové číslo NEUB0457-1002910
Separating funnels, Conical
100 ml, 29/32 NS, 1,5 ml in 0,1 ml
Přejít na:
Price
2 880,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Separating funnels, conical, made of borosilicate glass 3.3.
  • Clear gass type
  • Similar to standard; with piston pitch
  • Approach: 10×48 mm
  • 100 ml conical (ASTM)
 : ISO 17993:2002; DIN 38407-18
Specifikace
  • Velikost objímky:
    29/32 NS
  • Kapacita:
    100 ml
  • Dělení:
    1,5 ml in 0,1 ml