ContactUsLinkComponent
ActivArmr® Electrical Insulating Gloves, Class 4
ActivArmr® Electrical Insulating Gloves, Class 4
Supplier:  Ansell
Certificates
ActivArmr® Electrical Insulating Gloves, Class 4
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSERIG418YBSC100
  • ANSERIG418YBSC110
  • ANSERIG418YBSC090
  • ANSERIG418YBSC120
  • ANSERIG418YBCC120
  • ANSERIG418YBCC100
  • ANSERIG418YBCC110
  • ANSERIG418YBCC090
  • Model:
  • RIG418YBCS
  • RIG418YBCS
  • RIG418YBCS
  • RIG418YBCS
  • RIG418YBCC
  • RIG418YBCC
  • RIG418YBCC
  • RIG418YBCC
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Latex/bez latexu:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Materiál:
  • Přírodní kaučukový latex
  • Přírodní kaučukový latex
  • Přírodní kaučukový latex
  • Přírodní kaučukový latex
  • Přírodní kaučukový latex
  • Přírodní kaučukový latex
  • Přírodní kaučukový latex
  • Přírodní kaučukový latex
  • Provedení:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Typ manžety:
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Délka manžety:
  • 460 mm
  • 460 mm
  • 460 mm
  • 460 mm
  • 460 mm
  • 460 mm
  • 460 mm
  • 460 mm
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (X243D), EN 60903:2003
  • EN 388:2016 (X243D), EN 60903:2003
  • EN 388:2016 (X243D), EN 60903:2003
  • EN 388:2016 (X243D), EN 60903:2003
  • EN 388:2016 (X243D), EN 60903:2003
  • EN 388:2016 (X243D), EN 60903:2003
  • EN 388:2016 (X243D), EN 60903:2003
  • EN 388:2016 (X243D), EN 60903:2003