ContactUsLinkComponent
Vacuum Cleaner, AS-400 MR HEPA (W + D)
 :  TIGER-VAC
undefined
Vacuum Cleaner, AS-400 MR HEPA (W + D)
 :  TIGER-VAC
  • Catalog No:
  • TIGV110776B
  • TIGV110777B
  • Model:
  • AS-400 MR HEPA (W + D)
  • AS-400 MR HEPA (W + D)
  • Proudění vzduchu:
  • 194 m³/h
  • 194 m³/h
  • Vakuový podtlak:
  • 2504 mm H2O
  • 2504 mm H2O
  • Filtry:
  • HEPA
  • HEPA
  • Zotavení:
  • 38 L (Dust, dry and liquid)
  • 38 L (Dust, dry and liquid)
  • Kapacita papírového pytlíku:
  • 38 L
  • 38 L
  • Úroveň hluku:
  • 63 dB(A)
  • 63 dB(A)
  • Délka koncovky kabelu:
  • 10 m
  • 10 m
  • Koňská síla:
  • 1,6 HP
  • 1,6 HP
  • Fáze:
  • Single
  • Single
  • Napětí:
  • 220 - 240 V
  • 220 - 240 V
  • Frekvence:
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • Výkon:
  • 1,2 kW
  • 1,2 kW
  • Š×H×V:
  • 50×52×97 mm
  • 50×52×97 mm
  • Hmotnost:
  • 19 kg
  • 19 kg
Frequently Bought Together