0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Kity pro environmentální testy
Crack Set for Heavy Metal Digestion
Crack Set for Heavy Metal Digestion
Crack Set for Heavy Metal Digestion
WTWA250496
:
WTW
:
Crack Set for Heavy Metal Digestion
WTWA250496
:
WTW
:
Bal.:
1 KIT
Popis:
Crack set 10 for thermal digestion of heavy metals, sufficient for 100 digestions
Typ:
Crack-SET 10 14687
Obsahy:
Reagent for 100 digestions in 16 mm empty cells