0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy anionické
Standardy - fosforečnan
Phosphate Standard Solution
Phosphate Standard Solution
Phosphate Standard Solution
Catalog # 713-4092
Supplier:
WTW
CAS Number:
Expand image
Phosphate Standard Solution
Catalog # 713-4092
Supplier:
WTW
CAS Number:
Specifications
Koncentrace:
1000 mg/L
Bal.:
500 mL
Popis:
Phosphate standard solution
Specifications
About this item
Product Details
Product Details