Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper Standard Solution
Copper Standard Solution
Copper standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
Katalogové číslo 713-4087
Dodavatel:   WTW
Copper Standard Solution
Katalogové číslo 713-4087
Dodavatel:  WTW
Číslo CAS:  
Copper Standard Solution
Copper Standard Solution
Copper standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 490,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Bal.:
    500 mL
  • Popis:
    Copper standard solution