Eschka's mixture
3047, Plastic bottle, 1.000 g
Katalogové číslo MACH05000092
Dodavatel: MACH
Přejít na:
Product Details & Documents
- Číslo CAS:8007-09-8
- Hustota:300 kg/m³
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Magnesium oxide:65 - 67%
- Sodium carbonate:32 - 34%
- Total sulphur:≤0.0005%
- Loss on drying (105 °C):≤0.05%
Specifikace
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:1.000 g
- Sekvence:3047
Specifikace
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



