0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Filtry
Tangenciální kazety
Omega™ Membrane, Centramate Cassettes
Omega™ Membrane, Centramate Cassettes
Omega™ Membrane, Centramate Cassettes
Katalogové číslo 516-8831
Dodavatel:
Cytiva (Formerly Pall Lab)
Rozbalit obrázek
Omega™ Membrane, Centramate Cassettes
Katalogové číslo 516-8831
Dodavatel:
Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specifikace
Filtration area:
4600 cm²
MWCO:
300k
Popis:
Suspended screen
Sekvence:
02
Environmentally Preferable:
Bal.:
1
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu