ContactUsLinkComponent
Eppendorf Tubes® Microtubes with Screw Cap, 5,0 ml
Eppendorf Tubes® Microtubes with Screw Cap, 5,0 ml
Dodavatel:  EPPENDORF
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Certifikáty
undefined
Eppendorf Tubes® Microtubes with Screw Cap, 5,0 ml
Dodavatel:  EPPENDORF
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Certifikáty
Specifikace
  • Catalog No:
  • EPPE0030122.364
  • 525-1615
  • EPPE0030122.402
  • 525-0981
  • 525-0982
  • EPPE0030113.500
  • EPPE0030122.330
  • 525-0980
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact, Udržitelné materiály
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Maximální relativní zrychlení:
  • 25000×g
  • 25000×g
  • 25000×g
  • 25000×g
  • 25000×g
  • 25000×g
  • 25000×g
  • 25000×g
  • Rozsah provozních teplot:
  • −86...+100 °C
  • −86...+100 °C
  • −86...+100 °C
  • −86...+100 °C
  • −86...+100 °C
  • −86...+100 °C
  • −86...+100 °C
  • −86...+100 °C
  • Objem:
  • 5,0 ml
  • 5,0 ml
  • 5,0 ml
  • 5,0 ml
  • 5,0 ml
  • 5,0 ml
  • 5,0 ml
  • 5,0 ml
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
  • ISCC PLUS, Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
  • Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Renewable Energy Certificate, ISO 14001.
  • Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Renewable Energy Certificate, ISO 14001
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together