Orders LinkContactUsLinkComponent
Pressure Transducers
Pressure Transducers
Dodavatel:   Spectrum Laboratories
Pressure Transducers
Certifikáty
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • SPECACPM-05TC-C1S
  • SPECACPM-10TC-01S
  • SPECACPM-10TC-C1S
  • SPECACPM-10TC-01N
  • SPECACPM-10TC-C1N
  • Přesnost:
  • ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
  • ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
  • ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
  • ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
  • ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Rozsah
    Dostupnost
    Price
  • SPECACPM-05TC-C1S
    Pressure transducer, ¹/₂×¹/₂" TC, polysulfone, sterile, calibrated
    Pressure transducer, ¹/₂×¹/₂" TC, polysulfone, sterile, calibrated
    01
    −10 - +75 psi
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS
    1 * 25 KS
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SPECACPM-05TC-C1S
    Přesnost
    ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
  • SPECACPM-10TC-01S
    Pressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, sterile
    Pressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, sterile
    02
    −10 - +75 psi
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SPECACPM-10TC-01S
    Přesnost
    ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
  • SPECACPM-10TC-C1S
    Pressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, sterile, calibrated
    Pressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, sterile, calibrated
    03
    −10 - +75 psi
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS
    1 * 25 KS
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SPECACPM-10TC-C1S
    Přesnost
    ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
  • SPECACPM-10TC-01N
    Pressure transducer, 1×1" TC, polysulfone, non sterile
    Pressure transducer, 1×1" TC, polysulfone, non sterile
    04
    −10 - +75 psi
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SPECACPM-10TC-01N
    Přesnost
    ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
  • SPECACPM-10TC-C1N
    Pressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, non sterile, calibrated
    Pressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, non sterile, calibrated
    05
    −10 - +75 psi
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SPECACPM-10TC-C1N
    Přesnost
    ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi