Silikagel (7749) with gypsum binder and fluorescent indicator, high purity suitable for thin layer chromatography (TLC), Supelco®
Katalogové číslo 346446-1KG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifikace
O tomto produktu
:
Bod varu:2230 °C
Bod tání:> 1600 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-545-4
Číslo CAS:63231-67-4
:7631-86-9
Vzorec:SiO₂
MDL číslo:MFCD00011232