ContactUsLinkComponent
Laboratory Glassware Washers, GW4290
Laboratory Glassware Washers, GW4290
Dodavatel:  SMEG
Certifikáty
Laboratory Glassware Washers, GW4290
Dodavatel:  SMEG
Specifikace
  • Catalog No:
  • SMEGGW4290-00-000
  • SMEGGW4290-S0-000
  • SMEGGW4290-SC-000
  • Model:
  • GW4290-00-000
  • GW4290-S0-000
  • GW4290-SC-000
  • Elektrické napětí:
  • 3 N AC, 400 V, 50 Hz
  • 3 N AC, 400 V, 50 Hz
  • 3 N AC, 400 V, 50 Hz
  • Úroveň hluku:
  • <50 dBA
  • <50 dBA
  • <50 dBA
  • Vodní přípojka:
  • Cold, hot and demineralised water connections
  • Cold, hot and demineralised water connections
  • Cold, hot and demineralised water connections
  • Š×H×V:
  • 900×600×850 mm
  • 900×600×850 mm
  • 900×600×850 mm