ContactUsLinkComponent
Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T237
Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T237
Supplier:  EBRO
Certificates
undefined
Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T237
Supplier:  EBRO
Specifications
  • Catalog No:
  • EBRO1340-6601-0100
  • EBRO1340-6637
  • EBRO1340-6658
  • Model:
  • EBI 12-T101
  • EBI 12-T237
  • EBI 12-TP237
  • Snímač:
  • PT1000, class A
  • PT1000, class A
  • PT1000, class A
  • Ochranná třída:
  • IP 68
  • IP 68
  • IP 68
  • Intervaly záznamu:
  • 1 s - 24 hrs.
  • 1 s - 24 hrs.
  • 250 ms - 24 hrs.
  • Hmotnost:
  • 90 g
  • 90 g
  • 120 g
  • Datová paměť - Počet odečtů:
  • 27,840
  • 27,840
  • 66,880
  • Baterie:
  • Lithium battery, 3,6 V
  • Lithium battery, 3,6 V
  • Lithium battery, 3,6 V
Specifications
Software and readout station
Product Information
Frequently Bought Together