Oxid hlinitý aktivovaný neutrální Brockmann Grade I, Supelco®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:1344-28-1
:
Vzorec:Al₂O₃
MDL číslo:MFCD00003424
:101.96 g/mol
Bod tání:2040 °C (lit.)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:215-691-6
Frequently Bought Together