Orders LinkContactUsLinkComponent
tempmate® M2T Multi-Use Temperature Data Logger
01, Víceúčelový datalogger, teplota, bez nastavených omezení alarmu, –30...+70 °C, ±0,3 °C (−20...40 °C) ±0,5 °C (ostatní), 0,1 °C
  620-2826
 :   tempmate
tempmate® M2T Multi-Use Temperature Data Logger
  620-2826
 :  tempmate
tempmate® M2T Multi-Use Temperature Data Logger
tempmate® M2T Multi-Use Temperature Data Logger
01, Víceúčelový datalogger, teplota, bez nastavených omezení alarmu, –30...+70 °C, ±0,3 °C (−20...40 °C) ±0,5 °C (ostatní), 0,1 °C
1 230,00 Kč
1 * 1 KS
Intuitive multi-use temperature logger for reliable low-cost cold chain monitoring. For temperature and humidity recording with internal or external temperature and humidity sensor, multifunction display and automatic PDF report generation.
  • Product-related temperature monitoring along the entire cold chain, in warehouses or fridges
  • Cost-effective and reliable
  • Smart design, intuitive operation
  • Waterproof and food compatible
  • Free available software for individual logger configuration
  • Detailed PDF report including graph and table
  • Multifunction display with battery indicator
tempmate.®-M2 loggers are specially designed for temperature and/or humidity monitoring in pharmaceutical cold chain logistics. As preprogrammed device tempmate.®-M2 can be instantly used to control your temperature sensitive consignment. The PDF report created contains detailed information such as data curve, every single measurement as a table and statistical information. With the optional free available tempbase.®2 software, you can ensure individual logger configuration and detailed data analysis or data management is also possible. Moreover, the device does not require labeling per IATA's dangerous goods regulations.
 : EN 12830, CE, RoHS.
  • Rozsah:
    –30...+70 °C
  • Rozlišení:
    0,1 °C
  • Popis:
    Víceúčelový datalogger, teplota, bez nastavených omezení alarmu
  • Sekvence:
    01
  • Přesnost:
    ±0,3 °C (−20...40 °C) ±0,5 °C (ostatní)
  • Hmotnost:
    54 g
  • Cat. No.:
    620-2826
  • Š×H×V:
    100×53×12 mm
  • Datová paměť - Počet odečtů:
    60000 values
  • Ochranná třída:
    IP 65
  • Snímač:
    Čidlo okolního světla
  • Rozhraní:
    USB
  • Baterie:
    CR2450 (může vyměnit zákazník)
Accessories
  •  
    Sekvence
    Popis
  • IMECM2B-100
    04
    Magnetický držák pro montáž na stěnu
    1 * 1 KS - 388,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
  • IMECM2S-300
    01
    Externí digitální teplotní čidlo PT100, délka 1,2 m, −80...+200 °C
    1 * 1 KS - 1 800,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
  • IMECM2S-100
    03
    Externí digitální teplotní čidlo, délka 1,2 m, −40...+90 °C
    1 * 1 KS - 598,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
  • IMECM2S-200
    02
    Externí digitální čidlo teploty a vlhkosti, délka 1,2 m, −40...+90 °C, 0–100 % relativní vlhkosti vzduchu
    1 * 1 KS - 687,00 Kč