ContactUsLinkComponent
Cole-Parmer® RV-200 Rotary Evaporators
Cole-Parmer® RV-200 Rotary Evaporators
Supplier:  Cole Parmer
Certificates
undefined
Cole-Parmer® RV-200 Rotary Evaporators
Supplier:  Cole Parmer
Specifications
  • Catalog No:
  • STUA52411-95
  • STUA52411-93
  • Rychlost rotační:
  • 20 - 300 rpm
  • 20 - 300 rpm
  • Vakuum:
  • 8 mbar (Maximum)
  • 8 mbar (Maximum)
  • Kapacita lázně:
  • 5,4 L
  • 5,4 L
  • Časovač:
  • 5999 minutes
  • 5999 minutes
  • Rozsah teplot:
  • 5...99 °C
  • 5...99 °C
  • Výkon:
  • 220 VAC, 50/60 Hz, 1000 W
  • 220 VAC, 50/60 Hz, 1000 W
  • Velikost baňky:
  • 2 L*
  • 2 L*
  • Displej:
  • Digital
  • Digital
  • Kondenzátor:
  • Vertical
  • Vertical
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together