ContactUsLinkComponent
Hydroxid sodný 1.2 mol/l (1.2 N) vodný roztok
Hydroxid sodný 1.2 mol/l (1.2 N) vodný roztok
  5329.6025
 :  
undefined
Hydroxid sodný 1.2 mol/l (1.2 N) vodný roztok
  5329.6025
 :  
  • Typ balení:
    Plastový sud
  • Bal.:
    25 L
  • Sekvence:
    5327
  • Titer:
    1.185 - 1.215 mol/l
  • NIST traceable:
    Confirmed
 :
 :1,04 g/cm³ (25 °C)
 :Ambient
 :215-185-5
 :1824
 :8,II
 :GHS05
 :1310-73-2
 :NaOH
 :MFCD00003548