Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
N,N-Dimethylformamid

N,N-Dimethylformamid

5096, Glass bottle, 2,5 L
Katalogové číslo SCARDI10682500
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
Dodavatel:   Scharlau
N,N-Dimethylformamid
Katalogové číslo SCARDI10682500
Dodavatel:  Scharlau
Číslo CAS:  68-12-2
N,N-Dimethylformamid
N,N-Dimethylformamid

5096, Glass bottle, 2,5 L

Přejít na:
Číslo CAS:  68-12-2
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
  • Číslo CAS:68-12-2
  • Vzorec:HCON(CH₃)₂
  • MDL číslo:MFCD00003284
  • Molecular Weight:73.09
  • Merck Index:13,03269
  • Bod varu:153 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–61 °C
  • Hustota:0,949 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:57,5 °C (ot. pohárek)
  • UN:2265
  • ADR:3,III
  •  :Density: 0,949 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-679-5
  • REACH:01-2119475605-32
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    2,5 L
  • Sekvence:
    5096

Specifikace