Dichlormethan stabilised
5037, Glass bottle, 1 L
Katalogové číslo SCARCL03401000
Dodavatel: Scharlau
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Methylene chloride, DCM
- Číslo CAS:75-09-2
- Vzorec:CH₂Cl₂
- MDL číslo:MFCD00000881
- Molecular Weight:84.93
- Merck Index:12,06140
- Bod varu:39,8 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–95 °C
- Hustota:1,322 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:200-838-9
- UN:1593
- ADR:6.1,III
- :Stabilised with ethanol
- :Density: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037



