Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonia solution 25%
Ammonia solution 25%
5096, Plastová láhev, 2,5 L
Katalogové číslo 40291-2.5L
Korozi způsobující
Dráždivý
Životní prostředí
Dodavatel:   Honeywell Chemicals
Ammonia solution 25%
Katalogové číslo 40291-2.5L
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  1336-21-6
Ammonia solution 25%
5096, Plastová láhev, 2,5 L
Přejít na:
Číslo CAS:  1336-21-6
Price
4 190,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
  • Číslo CAS:1336-21-6
  • Vzorec:NH₃
  • MDL číslo:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Bod varu:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–60…–57,5 °C
  • Hustota:0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    2,5 L
  • Sekvence:
    5096