2-Propanol, Multisolvent® for HPLC
Katalogové číslo SCARAL03212500
Dodavatel: Scharlau
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,05228
Bod varu:82 °C (1013 hPa)
Bod tání:–89 °C
Hustota:0,786 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:12 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-661-7
UN:1219
ADR:3,II
REACH:01-2119457558-25
:GHS02
:GHS07
Číslo CAS:67-63-0
Vzorec:(CH₃)₂CHOH
MDL číslo:MFCD00011674