ContactUsLinkComponent
Anti-PKC theta Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-PKC theta Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo NOVUNBP2-55717
Dodavatel:  Novus Biologicals
Anti-PKC theta Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo NOVUNBP2-55717
Dodavatel:  Novus Biologicals
Specifikace
  • Symbol antigenu:
    PKC theta
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Western blot:
    Yes
  • Synonyma antigenu:
    PRKCT|nPKC-theta|MGC141919|MGC126514|PRKCQ|protein kinase C theta type|EC 2.7.11|EC 2.7.11.13|protein kinase C, theta
  • Čistota:
    Affinity purified
  • Skladovací pufr:
    PBS (pH 7,2) and 40% Glycerol
  • Skladovací teplota:
    Store at 4 °C short term. Aliquot and store at − 20 °C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type:
Antigen: PKC theta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat