ContactUsLinkComponent
Human Recombinant Rhesus Macaque (from E.coli)
Human Recombinant Rhesus Macaque (from E.coli)
Katalogové číslo NOVUNBP2-61347-1MG
Dodavatel:  Novus Biologicals
Číslo CAS:  
Human Recombinant Rhesus Macaque (from E.coli)
Katalogové číslo NOVUNBP2-61347-1MG
Dodavatel:  Novus Biologicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    1 mg
  • Podmínky uskladnění:
    Store at −20...−70 °C as supplied. After reconstitution, store at 2...8 °C for 1 month and at −20...−70 °C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
  • Čistota:
    >97% pure by SDS-PAGE and HPLC.