ContactUsLinkComponent
Anti-Mouse Monoclonal Antibody [clone: rMT1/410] (FITC)
  NOVUNBP3-08824F
Anti-Mouse Monoclonal Antibody [clone: rMT1/410] (FITC)
  NOVUNBP3-08824F
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Hostitel:
    Mouse
  • Izotyp:
    IgG1 kappa
  • Reaktivita:
    Human
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Monoclonal
Clone: rMT1/410
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human