3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin substrate system, liquid for ELISA, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIALT0440-100ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Sekvence:2440
Specifikace
O tomto produktu
:
Bod varu:402 °C (1013 hPa)
Bod tání:166…170 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:259-364-6
Číslo CAS:54827-17-7
Vzorec:C₁₆H₂₀N₂
MDL číslo:MFCD00007748