Supelco® Organic Reference Standard, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
: Merck
- GHS signal: GHS07
: P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338
- Čí. CAS:501-94-0
- Podmínky uskladnění:RT
- Popis rizikové třídy:H315 - H319 - H335
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00002902
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):4-Hydroxyphenethyl alcohol; Tyrosol; p-HPEA
- Bod tání:89 - 92 °C (lit.); 90 - 93 °C
- Vzorec:HOC₆H₄CH₂CH₂OH
- Molekulární hmotnost:138,16
Frequently Bought Together