ContactUsLinkComponent
Dvojchroman draselný concentrate for dilution to 1L, 1/60 M K2Cr2O7 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Dvojchroman draselný concentrate for dilution to 1L, 1/60 M K2Cr2O7 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
  38100-1EA
 :  
Dvojchroman draselný concentrate for dilution to 1L, 1/60 M K2Cr2O7 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
  38100-1EA
 :  
  • Typ balení:
    Ampoule
  • Bal.:
    1
  • Sekvence:
    0001
  • Factor:
    0.998 - 1.002
 :
 :100 °C (1,013 hPa)
 :1,030 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :231-906-6
 :2922
 :8,II
 :GHS05
 :GHS08
 :GHS06
 :7778-50-9
 :K₂Cr₂O₇
 :MFCD00011367