Dvojchroman draselný concentrate for dilution to 1L, 1/60 M K2Cr2O7 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
38100-1EA
:
- Typ balení:Ampoule
- Bal.:1
- Sekvence:0001
- Factor:0.998 - 1.002
:
:100 °C (1,013 hPa)
:1,030 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:231-906-6
:2922
:8,II
:GHS05
:GHS08
:GHS06
:7778-50-9
:K₂Cr₂O₇
:MFCD00011367