Diethylenglykolmonobutylether, Supelco®
03351-1L
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
:
:13,01556
:230,4 °C (1013 hPa)
:–68 °C
:0,954 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:100 °C
:Ambient
:203-961-6
:GHS07
:112-34-5
:CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
:MFCD00002881